Learn More
Beschreibung
- Designed for light and delicate applications in dry environments
- Bare-handed dexterity with protection for light duty applications
- Polyurethane coating on the palm enhances tactile sensitivity
- White color is ideal for clean applications
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Materiale polso | Polyurethane |
| Coating Material | Polyurethane |
| Colore | White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finitura esterna | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?