Learn More
Ansell™ Guanti leggeri in poliuretano nero e blu scuro HyFlex™ serie 11-618
Sfoglia Tutto Ansell ProdottiDescrizione
- Dark liner and glove mask dirt and reduce glove waste
- Light duty 18 gauge liner
- Ideal for the automotive and metal fabrication industries
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Poliuretano |
| Certificazione/Conformità | Marchio CE, EN 388: 2121 |
| Materiale polso | Poliuretano |
| Coating Material | Poliuretano |
| Colore | Nero e blu scuro |
| Finitura esterna | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Poliuretano |
| Product Type | Guanti leggeri |
| Vedi altri risultati |