Learn More
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Cut-Resistant Gloves with Targeted Reinforcement
Sfoglia Tutto Ansell ProdottiDescrizione
- Combinazione unica di filato INTERCEPT Technology, Nylon, Lycra e fibra di vetro
- Fibre ultraforti per fornire estrema resistenza contro taglio e strappo
- Rinforzo all'attaccatura del pollice per una migliore protezione ed una maggiore durata
- Oeko-Tex 100 approvato
- Senza silicone
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Polyurethane |
| Colore | Gray |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Intercept Technology Yarn |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | 9 |
| Vedi altri risultati |