Learn More
Ansell HyFlex™ 11-801 Foam Nitrile Coated Nylon Gloves
Codice prodotto. 12640762
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12640762 7 12 paia
12630762 6 12 paia
12035550 8 12 paia
12650762 9 12 paia
12045550 10 12 paia
12620762 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 12640762 Fornitore Ansell N. del fornitore 11801070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Foam nitrile coated gloves offer an improved design that is up to 30% more breathable to enhance user comfort. The dark colored liner is suitable for slightly dirty or oily environments.
  • Dark colored liner is well suited for slightly dirty or oily environments
  • Foam nitrile coating is up to 30% more breathable for increased user comfort
  • Proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove
  • Independently certified as skin friendly by the Oeko-Tex™ testing & certification system
  • No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Area rivestita Palm
Coating Material Nitrile Foam
Colore Gray
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Nylon
Product Type Dip-coated Gloves
Size 7
Da utilizzare con (applicazione) Automotive, Machinery/Equipment, Metal Fabrication, and Chemical Handling
Stile polso guanto Knit
Serie 11-801
Yarn Gauge 15