Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating
Codice prodotto. 17200167
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17200167 9 12 paia
17270157 6 12 paia
17280157 7 12 paia
17290157 8 12 paia
17210167 10 12 paia
17220167 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17200167 Fornitore Ansell N. del fornitore 11819090
In stock
Il guanto dalle massime prestazioni ESD/Touchscreen
  • Il rivestimento ultrasottile offre una sensibilità migliorata per i lavori di precisione
  • Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (Nuova e migliorata) - Offre protezione di lunga durata in ambienti abrasivi - più traspirante del 20% rispetto ai guanti protettivi standard, per mani più fresche e più asciutte
  • Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology per proprietà migliorate di vestibilità e tattilità
  • Realizzato con un processo di lavaggio proprietario, per offrire un guanto più pulito e confortevole</li>
  • Pulito e rispettoso della pelle: Certificazione OEKO-TEX™, approvazione dermatologica Dermatest™.
  • Certificazione ESD in base alla norma ESD EN16350:2014
  • Tecnologia touchscreen per uso su touchscreen comuni e industriali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Area rivestita Palm
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile Foam
Colore Blue
Monouso Reusable
Finitura esterna Rough
Hand Specific
Uso per laboratorio/camera controllata No
Latex Free Sì
Materiale Nylon, Spandex
Powdered Powder Free
Product Type ESD Gloves
Size 9
Sterilità Non-sterile
EN388 Standard 3121A
Da utilizzare con (applicazione) Aerospace, Automotive, Logistics, and Machinery/Equipment
Stile polso guanto Knit
Tipo di palmo Coated
Serie HyFlex™ 11-819
Yarn Gauge 18