Learn More
Ansell HyFlex 11-842 Guanto multiuso
Codice prodotto. 17820014 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
5
6
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
12 paia
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
17820014 9 12 paia
17870004 5 12 paia
17880004 6 12 paia
17890004 7 12 paia
17860004 8 12 paia
17810014 10 12 paia
17800014 11 12 paia
17830014 12 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 17820014 Supplier Ansell Supplier No. 11842090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.50€
    61.75€ / 12 paia
    Risparmia 31.75€
    33% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
HyFlex™ 11-842 sono realizzate con il 90% di filato di nylon riciclato e con un imballaggio interno privo di materie plastiche con un conseguente risparmio di materiali del 53%.
  • Progettazione sostenibile Le fodere dei guanti multiuso sostenibili HyFlex™ 11-842 sono realizzate con il 90% di filato di nylon riciclato*, per ridurre la nostra impronta di carbonio di 75 g di CO2 equivalente/paio†, e con un imballaggio interno privo di materie plastiche con un conseguente risparmio di materiali del 53%‡
  • Maggiore durata: FORTIX™ Technology offre fino al 20% in più di resistenza all'abrasione§
  • Comfort migliorato: ZONZ™ Comfort Fit Technology contribuisce a migliorare la traspirabilità e la destrezza
  • Compatibilità touchscreen: Questi guanti industriali possono interagire con molteplici dispositivi touchscreen: non occorre toglierli per passare da una mansione all'altra per garantire una maggiore sicurezza sul lavoro
  • Tollerabilità cutanea: Questi guanti HyFlex™ sono dermatologicamente testati e privi di sostanze nocive
*contenuto minimo riciclato superiore al 30% nel prodotto finale (in base alla taglia 9)
†rispetto ai guanti multiuso standard in nylon
‡71% in meno di emissioni di gas serra - LCA di Ansell, calcolato come riduzione del peso, sottoposto a revisione paritaria
§rispetto alla versione tecnologica precedente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
ASTM F739 Yes
Materiale parte posteriore Nylon, Spandex
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 , Food Contact, CE Number, Dermatologically Tested, OEKO-TEX™ Centexbel, Ecovadis label, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell is top-rated among 6% of companies within PPE industry
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated No
Classificazione CAT III
Procedura di pulizia Not Sterile
Area rivestita Palm
Struttura Knit
Materiale polso Knit
Stile di taglio Seamless Knit
Descrizione HyFlex 11-842 Multi-Purpose Foam Nitrile Coated Glove
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Coating Material Nitrile Foam
Colore Black, Green
Cut Resistance Rating ANSI A1
Monouso Reusable
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Uso per laboratorio/camera controllata No
Latex Free Sì
Materiale Recycled Nylon, Spandex, Fortix Foam Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type ESD Gloves
Size 9
Sterilità Non-sterile
Stile 11-842
EN388 Standard Yes
EN 421 No
FDA 510 (k) No
Stile delle dita Standard
Da utilizzare con (applicazione) General handling, assembly of small parts, raw material handling, picking, fastening components, adjusting systems and screwing, warehouse and logistics operations, compatible with consumer and industrial touchscreens, quality inspection, dry food handling & packaging, occasional handling of hot objects : EN407 Contact Heat class 1 (100°C for 15s)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automotive, automotive aftermarket, industrial, machinery and equipment, metal fabrication, emergency medical services, utilities, warehousing, logistics, oil and gas, food processing and handling, aerospace
Sesso Unisex
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Knit
Grip Design ANSELL GRIP
Verificato per uso medico No
Materiale rivestimento interno Recycled Nylon, Spandex
Valori nominali perforazione ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Quantità 12 Pairs/Bag, 6 Bags/Cs.
Resistente a Abrasion, Cut, Tear, Puncture, Impact
Valori nominali lacerazione 3
Stile pollice Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 190-275 MM