Learn More
Beskrivelse
- Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
- Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and a high level of comfort
- Reinforced thumb crotch for increased protection and extended use life
- Grip performance for safe handling in dry-to-oily applications
- High durability FORTIX coating for extended product use life
- Silicone free
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Struttura | Knit |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Colore | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Dyneema, Foam Nitrile |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?