Learn More
Ansell HyFlex™ 48-101 Polyurethane Coated Seamless Knit Nylon Gloves
Codice prodotto. 12670922 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12670922 9 12 paia
12640922 6 12 paia
12650922 7 12 paia
12660922 8 12 paia
12620922 10 12 paia
12630922 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12670922 Fornitore Ansell N. del fornitore 48101090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.40€
    27.29€ / 12 paia
    Risparmia 14.11€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gloves are designed for light applications that require precise handling of small objects in dry or slightly oily environments.
  • Designed for light duty applications that require comfort and abrasion resistance
  • Polyurethane coating enhances grip in dry or light oil applications
  • Seamless construction prevents irritation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificazione/Conformità ANSI/ISEA 105-2024 A1, CE Category II, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, REACH
Certifications/Compliance (Europe) CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 4131A, EN ISO 21420:2020, REACH
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated No
Area rivestita Palm
Struttura Knit
Coating Material Polyurethane
Colore Black
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finitura esterna Rough
Hand Specific
Materiale Nylon
Product Type Seamless Knit Gloves
Size 9
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, Inspection, and Packaging
Sesso Unisex
Stile polso guanto Knit
Grip Design Rough
Materiale rivestimento interno Nylon
Serie 48-101
Yarn Gauge 13
Lunghezza (sistema imperiale) 8.26 to 10.43 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21 to 26.5 cm
Linea di prodotti HyFlex