Learn More
Ansell HyFlex™ 70-415 Cut-Resistant Sleeve with DuPont™ Aramid Fibers
Description
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Struttura a travetta per tenere il manicotto in posizione
- Fascia unica Stay-Up per il corretto mantenimento dei manicotti in posizione
- Buona protezione contro i tagli
- Resistenza al calore fino a 100°C
Specifications
Specifications
| Size | 13 |
| Materiale | DuPont™ Aramid Fibers |
| Colore | Yellow |
| Stile polso | Knit |
| Da utilizzare con (applicazione) | Automotive Assembly, Construction, Manufacturing, and Metal Fabrication |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0194, REACH Compliant |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 356 mm |