Learn More
Ansell HyFlex™ 72-400 Lightweight Cut-Resistant Spandex Gloves
Codice prodotto. 16825430
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
pezzi 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16825430 11 pezzi 12
16875420 6 pezzi 12
16885420 7 pezzi 12
16895420 8 pezzi 12
16805430 9 pezzi 12
16815430 10 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16825430 Fornitore Ansell N. del fornitore 72400110
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Notevole protezione contro il taglio e maggiore durata
  • Il disegno di peso leggero/medio garantisce morbidezza e flessibilità, permettendo di indossare comodamente il guanto più a lungo
  • Disegno ambidestro del guanto
  • Lavabili industrialmente con detersivi non caustici senza conseguenze su prestazioni e durata
  • Realizzati in spandex elastico che mantiene la vestibilità aderente, anche dopo molteplici lavaggi
  • Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material Uncoated
Colore Blue
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Intercept Technology Yarn
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 11
EN388 Standard 3541F
Da utilizzare con (applicazione) Food Processing
Stile polso guanto Knit
Serie 72-400