Learn More
Ansell HyFlex™ 72-400 Lightweight Cut-Resistant Spandex Gloves
Codice prodotto. 16895420
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
pezzi 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16895420 8 pezzi 12
16875420 6 pezzi 12
16885420 7 pezzi 12
16805430 9 pezzi 12
16815430 10 pezzi 12
16825430 11 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16895420 Fornitore Ansell N. del fornitore 72400080
In stock
Notevole protezione contro il taglio e maggiore durata
  • Il disegno di peso leggero/medio garantisce morbidezza e flessibilità, permettendo di indossare comodamente il guanto più a lungo
  • Disegno ambidestro del guanto
  • Lavabili industrialmente con detersivi non caustici senza conseguenze su prestazioni e durata
  • Realizzati in spandex elastico che mantiene la vestibilità aderente, anche dopo molteplici lavaggi
  • Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material Uncoated
Colore Blue
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Intercept Technology Yarn
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 8
EN388 Standard 3541F
Da utilizzare con (applicazione) Food Processing
Stile polso guanto Knit
Serie 72-400