Learn More
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Gloves with 360° Protection
Sfoglia Tutto Ansell ProdottiDescrizione
- Costruzione in fibra di vetro, acciaio inossidabile, HPPE, poliestere e poliammide
- Ambidestri
- Comfort elevato
- Approvato per l'industria alimentare
- Disegno di grande durata che mantiene le proprietà dimensionali e di protezione anche dopo ripetuti lavaggi
- Prelavati
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
| Struttura | Knit |
| Coating Material | Uncoated |
| Colore | Blue |
| Cut Resistance Rating | Level F |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Intercept Technology Yarn |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | 10 |
| Vedi altri risultati |