Learn More
Ansell HyFlex™ 74-718 Cut-Resistant Gloves with Dyneema™ Diamond Technology
Codice prodotto. 16885430
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
pezzi 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16885430 11 pezzi 12
16845430 7 pezzi 12
16855430 8 pezzi 12
16865430 9 pezzi 12
16875430 10 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16885430 Fornitore Ansell N. del fornitore 74718110
Spedizione stimata: 08-02-2027
L'ultima innovazione rivoluzionaria di Ansell nella protezione contro il taglio
  • DyneemaDiamond Technology integrata, che offre miglior comfort e protezione in aree ad alto rischio
  • Integra Tuff Cuff™Tecnologia per mantenere la forma ergonomica durante l'uso e dopo il lavaggio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material Uncoated
Colore Blue
Cut Resistance Rating Level E
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Nylon
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 11
EN388 Standard 4X4XE
Da utilizzare con (applicazione) Food Processing
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Dyneema™ Diamond Technology Yarn
Serie 74-718
Yarn Gauge 10