Learn More
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Vis Polyurethane Coated Heat-Resistant Industrial Gloves
Code produit 15379059 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
11
Conditionnement:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Size Conditionnement
15379059 6 12 paia
15359049 7 12 paia
15319069 8 12 paia
15329069 9 12 paia
15359059 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15379059 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11423060
In stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Highly visible, high performance fibers resist temperatures up to 212°F (100°C). Polyurethane coating on the palm enhances grip capabilities in dry or slightly oily environments.
  • Innovative polyurethane coating enhances grip capabilities in dry, or slightly oily environments
  • Indicator system is designed to simplify the process of selecting the proper level of hand protection
  • Color-coded to ensure that workers are always wearing the correct level of cut protection
  • High performance fibers resist temperatures up to 100°C (212°F)
  • Water-based construction process is environmentally friendly
  • Knit wrist prevents dirt and debris from entering the glove
  • Silicone-free, DMF-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Green
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 6
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.