Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-514 Chemical Resistant Butyl Gloves
51.27 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21907" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21907" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
Thin butyl glove provides resistance to aggressive chemicals including solvents and strong acids.
- Protection against aldehydes, ketones and esters as well as concentrated mineral acids
- Flexible and comfortable
- Natural, curved ergonomic shape
- Easy donning and secure grip
- Rough finish offers safer handling
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
Certificazione/Conformità | Standard CATEGORIA III, EN 374, EN 388 1000, ANSI |
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Category III |
Colore | Black |
Latex Free | Sì |
Materiale | Butile |
Powdered | Sì |
Size | 7 |
Spessore (sistema imperiale) | 14 mil |
Spessore (sistema metrico) | 14 mil |