Learn More
HOPEN Hygiene PP Gown with Collar, White
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17246760 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17246760 2X-Large pezzi 50
17216760 Medium pezzi 50
17226760 Large pezzi 50
17236760 X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17246760 Fornitore HOPEN N. del fornitore 40.632/05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00€
    63.54€ / pezzi 50
    Risparmia 7.46€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hygiene gown with zip and left inside pocket.
  • Hygiene PP Gown
  • Classic with collar
  • Elasticated wrists
  • With one interior pocket on the left side
  • With zip fastener
  • 40 g/m2
  • White
Specifica
Size 2X-Large
Materiale Polypropylene
Colore White
Stile polso Elastic
Include Collar