missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Hygrade 9HYSA Safety Boots

Codice prodotto. 12024495
Cambia vista
Click to view available options
Size:
37
38
39
44
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12024495 38 Pezzo
12014495 37 Pezzo
12034495 39 Pezzo
12084495 44 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12024495 Fornitore Euro Protection™ N. del fornitore 9HYSA38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.75€
    30.26€ / pezzi 1
    Risparmia 27.49€
    47% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Euro Protection™ Hygrade 9HYSA Safety Boots are constructed of PVC and nitrile, feature a steel toe cap, and are suitable for use in the food industry.

  • Suitable for food industry
  • Energy absorbing heel
  • Fuel and oil resistant outsole
  • PVC upper
  • Polyester lining
  • PVC / Nitrile outsole
  • Steel toe cap

Specifica

Colore White, Green
Da utilizzare con (applicazione) Food industry
Stile del tallone Energy-absorbing
Materiale rivestimento interno Polyester
Materiale PVC
Size 38
Materiale suola PVC, Nitrile
Materiale dello zoccolo Steel
Peso (sistema metrico) 1090 g per boot in size 9.5
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345 : 2011
Product Type Safety Boot
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.