missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hygromycin B, 96.34%, MP Biomedicals™

Codice prodotto. 15284578 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 kU
Dimensione della confezione:
250ku
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15284578 250 kU 250ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15284578 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215751383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    148.05€ / 250ku
    Risparmia 7.95€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Antibacterial and antifungal agent that inhibits protein synthesis by interfering with ribosome translocation.

Specifica

Materiale o nome chimico Hygromycin B
Tipo Hygromycin B
Forma fisica Liquid
CAS 31282-04-9, 7732-18-5
Colore Brown to Red
Quantità 250 kU
Intervallo percentuale saggio 0.9634
Formula molecolare C20H37N3O13
Sinonimo Antihelmycin, Hygromix-8
InChI Key GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
IUPAC Name (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-amino-2-hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxane]-3',4',5',7-tetrol
Molecular Weight (g/mol) 527.524
PubChem CID 134129613
Peso formulazione 527.5
Percent Purity ≥80%
Grado Not Available
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.