Learn More
Hygromycin B, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10797718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mU
Dimensione della confezione:
1 micro unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10797718 1 mU 1 micro unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10797718 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP29521MU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibits protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hygromycin B
Tipo Hygromycin B
Forma fisica Liquid
CAS 31282-04-9, 7732-18-5
Sorgente Streptomyces hygroscopicus
Imballaggio Glass Bottle
Sterile filtrato Pass Test
Colore Yellow
Quantità 1 mU
Intervallo percentuale saggio > 80 %
Formula molecolare C20H37N3O13
InChI Key GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
IUPAC Name (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-amino-2-hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxane]-3',4',5',7-tetrol
Molecular Weight (g/mol) 527.524
PubChem CID 134129613
Peso formulazione 527.5
Percent Purity >80 %
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hygromycin B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.