Learn More
R&D Systems™ Hygromycin B
Codice prodotto. 18722544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18722544 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18722544 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4137/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.09€
    106.05€ / 50mg
    Risparmia 12.04€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Aminoglycoside antibiotic; active against prokaryotic and eukaryotic cells
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic. Active against both prokaryotic and eukaryotic cells. Inhibits protein synthesis by binding to the 30S subunit and inhibiting the ribosomal translocation step of elongation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hygromycin B
CAS 31282-04-9
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C20H37N3O13
Peso formulazione 527.52
Product Type Hygromycin B
Purezza >90%
Peso molecolare 527.524