Learn More
Hymecromone, Mikromol™
Codice prodotto. 17903986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17903986 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17903986 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0294.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hymecromone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hymecromone
CAS 90-33-5
Nomi componenti o analita Hymecromone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H8 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447, beta-Methylumbelliferone
InChI Formula InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
IUPAC Name 7-hydroxy-4-methylchromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Quantità 500 mg
Peso formulazione 176.0473 g/mol