Learn More
Hymexazol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312580 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312580 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14270000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hymexazol
CAS 10004-44-1
Nomi componenti o analita Hymexazol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H5 N O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES CC1=CC(=O)NO1
IUPAC Name 5-methyl-1,2-oxazol-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 99.09
Quantità 1 mL
Peso formulazione 99.032 g/mol