Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
BIOPHARMA
Code produit 10334273 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Formato colonna:
Colonna analitica
Guard Cartridge, 2 Pk.
HTS Column, 3 Pk.
High Temperature Column
Precolonna a cartuccia, 2 PK
Preparative Column
Conditionnement:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
pezzi 4
55 product options available for selection
Product selection table with 55 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Formato colonna Conditionnement
10334273 100 mm 2.1 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10449334 30 mm 1 mm 3 μm Colonna analitica pezzi 4
10087874 30 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10057484 30 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10755316 50 mm 1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10641514 50 mm 2.1 mm 3 µm Colonna analitica Pezzo
10437263 50 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10130593 50 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10129334 100 mm 1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10384603 100 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10682854 100 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10223313 100 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10569925 150 mm 2.1 mm 3 µm Colonna analitica Pezzo
10518215 150 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10017394 150 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10744624 100 mm 4.6 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10333025 100 mm 3 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10191333 100 mm 2.1 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10037504 100 mm 1 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10131913 50 mm 4.6 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10354873 50 mm 2.1 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10704386 30 mm 2.1 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
11538300 10 mm 2.1 mm 3 µm Precolonna a cartuccia, 2 PK pezzi 2
11548300 10 mm 3 mm 3 μm - pezzi 2
11558300 10 mm 4 mm 3 μm Guard Cartridge, 2 Pk. pezzi 2
10764437 10 mm 1 mm 3 μm - pezzi 2
10259794 10 mm 1 mm 5 μm - pezzi 2
11568300 10 mm 2.1 mm 5 μm - pezzi 2
11588300 10 mm 4 mm 5 μm - pezzi 2
11578300 10 mm 3 mm 5 μm - pezzi 2
10631134 50 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10543985 100 mm 4.6 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10579818 150 mm 1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10188904 150 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10548205 150 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10753406 30 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10007744 100 mm 1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10640716 30 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10763406 30 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10745983 100 mm 3 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10322435 50 mm 1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10738043 50 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10191163 50 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10084453 150 mm 2.1 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10408014 150 mm 21.2 mm 5 μm Preparative Column Pezzo
10095984 150 mm 10 mm 5 μm Preparative Column Pezzo
10169284 100 mm 21.2 mm 5 μm Preparative Column Pezzo
10270855 100 mm 10 mm 5 μm Preparative Column Pezzo
10089832 100 mm 4.6 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
10121533 100 mm 2.1 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
10203053 50 mm 4.6 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
10293763 50 mm 2.1 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
10429534 30 mm 4.6 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
10753616 30 mm 2.1 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
11518720 20 mm 2.1 mm 5 μm HTS Column, 3 Pk. pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
55 options
Code produit 10334273 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35005102130
In stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Per la soluzione dei problemi di separazione.
  • Eccezionale ritenzione di analiti altamente polari
  • Perfettamente ortogonale a C18
  • Per la separazione di sostanze strutturalmente correlate
  • Intervallo di pH compreso tra 0 e 14
  • Eccellente per applicazioni con temperature elevate
  • Bulloneria colonna in acciaio inox al 100%
  • Bulloneria per colonna priva di PEEK per l'uso a temperature superiori a 120 °C
Informazioni per l'ordine:
Sono disponibili anche colonne di altre dimensioni. Alcune colonne sono destinate all'uso con temperature elevate. Per ulteriori informazioni rivolgersi al rappresentante dell’assistenza clienti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 400 bar
Dimensione particelle 5 µm
pH Da 0 a 14
Dimensione del poro 250 Å
Quantità Each
Surface Area 120 m²/g
Temperatura 105 °C
Fase stazionaria Carbonio grafitico poroso
Product Line Hypercarb
Materiale di impaccamento Carbonio grafitico poroso, sferico
Carico di carbonio 1
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa
Product Type Colonna analitica
Afficher plus Afficher moins
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.