Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Codice prodotto. 10449334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Formato colonna:
Colonna analitica
Guard Cartridge, 2 Pk.
HTS Column, 3 Pk.
High Temperature Column
Precolonna a cartuccia, 2 PK
Preparative Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
pezzi 4
56 product options available for selection
Product selection table with 56 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Formato colonna unitSize
10449334 30 mm 1 mm 3 μm Colonna analitica pezzi 4
10087874 30 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10057484 30 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10755316 50 mm 1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10641514 50 mm 2.1 mm 3 µm Colonna analitica Pezzo
10437263 50 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10130593 50 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10129334 100 mm 1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10384603 100 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10682854 100 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10223313 100 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10569925 150 mm 2.1 mm 3 µm Colonna analitica Pezzo
10518215 150 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10017394 150 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10744624 100 mm 4.6 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10333025 100 mm 3 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10191333 100 mm 2.1 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10037504 100 mm 1 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10131913 50 mm 4.6 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10354873 50 mm 2.1 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
10704386 30 mm 2.1 mm 3 μm High Temperature Column Pezzo
11538300 10 mm 2.1 mm 3 µm Precolonna a cartuccia, 2 PK pezzi 2
11548300 10 mm - 3 μm - pezzi 2
11558300 10 mm 4 mm 3 μm Guard Cartridge, 2 Pk. pezzi 2
10764437 10 mm - 3 μm - pezzi 2
10259794 10 mm - 5 μm - pezzi 2
11568300 10 mm - 5 μm - pezzi 2
11588300 10 mm - 5 μm - pezzi 2
11578300 10 mm - 5 μm - pezzi 2
10631134 50 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10543985 100 mm 4.6 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10579818 150 mm 1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10188904 150 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10548205 150 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10753406 30 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10007744 100 mm 1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10334273 100 mm 2.1 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10640716 30 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10763406 30 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10745983 100 mm 3 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10322435 50 mm 1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10738043 50 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10191163 50 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10084453 150 mm 2.1 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10408014 150 mm 21.2 mm 5 μm Preparative Column Pezzo
10095984 150 mm 10 mm 5 μm Preparative Column Pezzo
10271285 100 mm 30 mm 5 μm Preparative Column Pezzo
10169284 100 mm 21.2 mm 5 μm Preparative Column Pezzo
10270855 100 mm 10 mm 5 μm Preparative Column Pezzo
10089832 100 mm 4.6 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
10121533 100 mm 2.1 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
10203053 50 mm 4.6 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
10293763 50 mm 2.1 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
10429534 30 mm 4.6 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
10753616 30 mm 2.1 mm 5 μm High Temperature Column Pezzo
11518720 20 mm 2.1 mm 5 μm HTS Column, 3 Pk. pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 56 options available.
56 options
Codice prodotto. 10449334 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 35003031030
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Suited to solve problem separations.
  • Exceptional retention of very polar analytes
  • True orthoganality to C18
  • Separated structurally related substances
  • pH stable from 0 to 14
  • Excellent for high temperature applications
  • 100% stainless-steel column hardware
  • PEEK-free column hardware for use at temperatures above 120°C
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please note that some columns are for use with elevated temperatures. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 3 μm
pH 0 to 14
Dimensione del poro 250 Å
Surface Area 120 m²/g
Temperatura 105°C
Fase stazionaria Porous Graphitic Carbon
Product Line Hypercarb
Materiale di impaccamento Carbonio grafitico poroso, sferico
Carico di carbonio 100%
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa
Product Type Analytical Column
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.