Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Codice prodotto. 10543985 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Formato colonna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10543985 | 100 mm | 4.6 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10449334 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Colonna analitica | pezzi 4 |
| 10087874 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10057484 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10755316 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10641514 | 50 mm | 2.1 mm | 3 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10437263 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10130593 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10129334 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10384603 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10682854 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10223313 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10569925 | 150 mm | 2.1 mm | 3 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10518215 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10017394 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10744624 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10333025 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10191333 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10037504 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10131913 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10354873 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10704386 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 11538300 | 10 mm | 2.1 mm | 3 µm | Precolonna a cartuccia, 2 PK | pezzi 2 |
| 11548300 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | - | pezzi 2 |
| 11558300 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 2 Pk. | pezzi 2 |
| 10764437 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | - | pezzi 2 |
| 10259794 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | - | pezzi 2 |
| 11568300 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | - | pezzi 2 |
| 11588300 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | - | pezzi 2 |
| 11578300 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | - | pezzi 2 |
| 10631134 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10579818 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10188904 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10548205 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10753406 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10007744 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10334273 | 100 mm | 2.1 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10640716 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10763406 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10745983 | 100 mm | 3 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10322435 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10738043 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10191163 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10084453 | 150 mm | 2.1 mm | 5 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 10408014 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10095984 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10271285 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10169284 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10270855 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column | Pezzo |
| 10089832 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10121533 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10203053 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10293763 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10429534 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 10753616 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | High Temperature Column | Pezzo |
| 11518720 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | HTS Column, 3 Pk. | pezzi 3 |
Usa il codice promozionale 27991
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27991" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Suited to solve problem separations.
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable from 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
- 100% stainless-steel column hardware
- PEEK-free column hardware for use at temperatures above 120°C
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please note that some columns are for use with elevated temperatures. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifications
Specifications
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Portata | 0.7 mL/min |
| Da utilizzare con | LC/MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 400 bar |
| Dimensione particelle | 5 µm |
| pH | Da 0 a 14 |
| Dimensione del poro | 250 Å |
| Surface Area | 120 m²/g |
| Temperatura | 105 °C |
| Fase stazionaria | Carbonio grafitico poroso |
| Product Line | Hypercarb |
| Materiale di impaccamento | Carbonio grafitico poroso, sferico |
| Carico di carbonio | 1 |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Fase | A fase inversa |
| Product Type | Colonna analitica |
| Show More Show Less |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.