Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Codice prodotto. 11588300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
pezzi 4
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
Formato colonna:
Colonna analitica
Guard Cartridge, 2 Pk.
HTS Column, 3 Pk.
High Temperature Column
Precolonna a cartuccia, 2 PK
Preparative Column
56 product options available for selection
Product selection table with 56 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle unitSize Diametro (sistema metrico) Formato colonna
11588300 10 mm 5 μm pezzi 2 - -
10449334 30 mm 3 μm pezzi 4 1 mm Colonna analitica
10087874 30 mm 3 μm Pezzo 2.1 mm Colonna analitica
10057484 30 mm 3 μm Pezzo 3 mm Colonna analitica
10755316 50 mm 3 μm Pezzo 1 mm Colonna analitica
10641514 50 mm 3 µm Pezzo 2.1 mm Colonna analitica
10437263 50 mm 3 μm Pezzo 3 mm Colonna analitica
10130593 50 mm 3 μm Pezzo 4.6 mm Colonna analitica
10129334 100 mm 3 μm Pezzo 1 mm Colonna analitica
10384603 100 mm 3 μm Pezzo 2.1 mm Colonna analitica
10682854 100 mm 3 μm Pezzo 3 mm Colonna analitica
10223313 100 mm 3 μm Pezzo 4.6 mm Colonna analitica
10569925 150 mm 3 µm Pezzo 2.1 mm Colonna analitica
10518215 150 mm 3 μm Pezzo 3 mm Colonna analitica
10017394 150 mm 3 μm Pezzo 4.6 mm Colonna analitica
10744624 100 mm 3 μm Pezzo 4.6 mm High Temperature Column
10333025 100 mm 3 μm Pezzo 3 mm High Temperature Column
10191333 100 mm 3 μm Pezzo 2.1 mm High Temperature Column
10037504 100 mm 3 μm Pezzo 1 mm High Temperature Column
10131913 50 mm 3 μm Pezzo 4.6 mm High Temperature Column
10354873 50 mm 3 μm Pezzo 2.1 mm High Temperature Column
10704386 30 mm 3 μm Pezzo 2.1 mm High Temperature Column
11538300 10 mm 3 µm pezzi 2 2.1 mm Precolonna a cartuccia, 2 PK
11548300 10 mm 3 μm pezzi 2 - -
11558300 10 mm 3 μm pezzi 2 4 mm Guard Cartridge, 2 Pk.
10764437 10 mm 3 μm pezzi 2 - -
10259794 10 mm 5 μm pezzi 2 - -
11568300 10 mm 5 μm pezzi 2 - -
11578300 10 mm 5 μm pezzi 2 - -
10631134 50 mm 5 μm Pezzo 4.6 mm Colonna analitica
10543985 100 mm 5 µm Pezzo 4.6 mm Colonna analitica
10579818 150 mm 5 μm Pezzo 1 mm Colonna analitica
10188904 150 mm 5 μm Pezzo 3 mm Colonna analitica
10548205 150 mm 5 μm Pezzo 4.6 mm Colonna analitica
10753406 30 mm 5 μm Pezzo 2.1 mm Colonna analitica
10007744 100 mm 5 μm Pezzo 1 mm Colonna analitica
10334273 100 mm 5 µm Pezzo 2.1 mm Colonna analitica
10640716 30 mm 5 μm Pezzo 3 mm Colonna analitica
10763406 30 mm 5 μm Pezzo 4.6 mm Colonna analitica
10745983 100 mm 5 µm Pezzo 3 mm Colonna analitica
10322435 50 mm 5 μm Pezzo 1 mm Colonna analitica
10738043 50 mm 5 μm Pezzo 2.1 mm Colonna analitica
10191163 50 mm 5 μm Pezzo 3 mm Colonna analitica
10084453 150 mm 5 µm Pezzo 2.1 mm Colonna analitica
10408014 150 mm 5 μm Pezzo 21.2 mm Preparative Column
10095984 150 mm 5 μm Pezzo 10 mm Preparative Column
10271285 100 mm 5 μm Pezzo 30 mm Preparative Column
10169284 100 mm 5 μm Pezzo 21.2 mm Preparative Column
10270855 100 mm 5 μm Pezzo 10 mm Preparative Column
10089832 100 mm 5 μm Pezzo 4.6 mm High Temperature Column
10121533 100 mm 5 μm Pezzo 2.1 mm High Temperature Column
10203053 50 mm 5 μm Pezzo 4.6 mm High Temperature Column
10293763 50 mm 5 μm Pezzo 2.1 mm High Temperature Column
10429534 30 mm 5 μm Pezzo 4.6 mm High Temperature Column
10753616 30 mm 5 μm Pezzo 2.1 mm High Temperature Column
11518720 20 mm 5 μm pezzi 3 2.1 mm HTS Column, 3 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 56 options available.
56 options
Codice prodotto. 11588300 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 35005014001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Suited to solve problem separations.
  • Exceptional retention of very polar analytes
  • True orthoganality to C18
  • Separated structurally related substances
  • pH stable from 0 to 14
  • Excellent for high temperature applications
  • 100% stainless-steel column hardware
  • PEEK-free column hardware for use at temperatures above 120°C
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please note that some columns are for use with elevated temperatures. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 100%
Quantità 2 Pk.
pH 0 to 14
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 250 Å
Surface Area 120 m²/g
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Tipo Guard Cartridge
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder
Fase stazionaria Porous Graphitic Carbon
Temperatura massima (sistema metrico) 105°C
Materiale di impaccamento Porous Graphitic Carbon
Fase Reversed Phase
Tipo di colonna Reversed Phase
Product Line Hypercarb
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.