Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drum, 100L, 1 port, with clamps
Codice prodotto. 10485025 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10485025 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10485025 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SV50517.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Thermo Scientific™ HyPerforma Conical LLDPE Drums are designed for use with BioProcess Container Systems and Tank Liners.
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drums are designed for use with BioProcess Container™ Systems and Tank Liners.
  • Includes lid and clamps
  • 4in. bottom port allows greater variety of customization to bottom port of BPC; can be used in place of drum with 1.75in. port
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Conical LLDPE 4
Materiale LLDPE
Capacità (sistema metrico) 100L
Dimensions 60cm x 76cm (23.5 in. x 29.75 in.)
Dettagli porta Bottom Port: 10.2 cm (4 in.)
Quantità Each
Linea di prodotti HyPerforma
Green Features Fewer resources used and less waste