Learn More
Hypericin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hypericin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 2.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3 |
| Peso formulazione | 504.0845 |
| Percent Purity | >95% |