Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Guard Cartridge Holder for HyperREZ XP 5.0 x 3.0mm guard cartridges
Codice prodotto. 11517521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11517521 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11517521 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60002354
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
For use with Thermo Scientific™ HyperREZ XP 5.0 x 3.0mm Guard Cartridges.
Choose the Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Guard Cartridge Holder for use with HyperREZ XP 3.0 x 5.0mm Guard Cartridges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con Guard Cartridge
Lunghezza (sistema metrico) 5 mm
Fase stazionaria HyperREZ XP
Product Line HyperREZ
Product Type Guard Cartridge Holder
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.