Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Filter Plates, 5-7¦L Bed Volume
Get simple, effective clean-up of proteins, peptides, DNA, RNA and other biomolecules in small-scale samples with these 96-well filter plates.
324.00€ - 337.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Purification and Sample Preparation of Proteins, DNA, RNA and Other Biomolecules
Product Line HyperSep
Tipo 96-Well Filter Plate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10045694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60110-401
C18; 5-7 uL bed volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10468474
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60110-406
Zirconium dioxide; 5-7 uL bed volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10793477
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60110-407
Titanium dioxide; 5-7 uL bed volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Achieve simple, effective purification and separation of proteins, peptides, DNA, RNA and other biomolecules in small-scale, microgram-level samples with Thermo Scientific™ HyperSep™ Filter Plates. Available in a range of chromatographic materials, the convenient 96-well plates can be used under vacuum.
These HyperSep Filter Plates are available with 5 to 7µL bed volumes.
HyperSep SPE Cartridges and Plates
HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are available in packs of 100 individual wells and in pre-assembled plates.
Specifica
Specifica
Purification and Sample Preparation of Proteins, DNA, RNA and Other Biomolecules
HyperSep
96-Well Filter Plate