Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Cartridges
Achieve superior recoveries for acidic analytes with Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE Cartridges.
127.00€ - 671.61€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Retention of Acidic Analytes |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
Dimensione particelle | 30 to 50 μm |
Product Line | HyperSep |
Assorbente | HyperSep Quaternary Amine-Modified Polystyrene DVB |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10635535
|
Thermo Scientific™
60107-401 |
30 mg | 1 mL |
223.83€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10635725
|
Thermo Scientific™
60107-403 |
60 mg | 3 mL |
139.47€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10117524
|
Thermo Scientific™
60107-404 |
200 mg | 3 mL |
283.83€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10595625
|
Thermo Scientific™
60107-405 |
500 mg | 3 mL |
504.59€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10075934
|
Thermo Scientific™
60107-406 |
500 mg | 6 mL |
329.56€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10279904
|
Thermo Scientific™
60107-407 |
100 mg | 6 mL |
177.54€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10055934
|
Thermo Scientific™
60107-408 |
60 mg | 6 mL |
169.36€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10046504
|
Thermo Scientific™
60107-411 |
150 mg | 6 mL |
186.88€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10056504
|
Thermo Scientific™
60107-412 |
200 mg | 6 mL |
184.46€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10260245
|
Thermo Scientific™
60107-414 |
2000 mg | 25 mL |
671.61€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10270245
|
Thermo Scientific™
60107-415 |
1000 mg | 25 mL |
392.54€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12106590
|
Thermo Scientific™
60107-417 |
100 mg | 15 mL |
183.38€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13466936
|
Thermo Scientific™
60107-419 |
500 mg | 3 mL |
259.30€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10772917
|
Thermo Scientific™
60107-402 |
30 mg | 3 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Achieve superior recoveries for acidic analytes with Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Cartridges, packed with a high capacity, high purity, highly porous polystyrene DVB material partially modified with quaternary amine functional groups. Their use in SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Widely used in forensic and clinical analysis of THC and its metabolites, Hypersep Retain SPE cartridges conform to industry standard configurations and allow efficient routine processing by vacuum, positive pressure or centrifugation.- High, consistent recoveries
- Ideal for large samples
- Fast and easy sample preparation and method development
- Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
- pH stable 0 to 14
- Available in a wide range of chemistries and bed weights
Specifica
Retention of Acidic Analytes | |
30 to 50 μm | |
HyperSep Quaternary Amine-Modified Polystyrene DVB |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Solid Phase Extraction Cartridge |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.