Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Cartridges
Obtain excellent performance for extraction of charged basic compounds with these strong cation exchanges SPE cartridges.
195.71€ - 900.93€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Extraction of Charged Basic Compounds
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Dimensione particelle 40 to 60 μm
Product Line HyperSep
Assorbente HyperSep SCX
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10147704
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-420
50 mg 1 mL
239.58€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10273073
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-421
100 mg 1 mL
250.83€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10157704
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-422
200 mg 3 mL
200.21€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10384083
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-423
500 mg 3 ml
211.46€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10447124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-433
1000 mg 6 mL
195.71€
pezzi 30
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10776134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-520
500 mg 6 mL
241.68€
pezzi 30
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10361385
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-716
2000 mg 15 mL
225.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10249314
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-717
5000 mg 25 mL
307.06€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10448294
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-718
10 g 75 mL
368.93€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13426946
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-857
20,000 mg 75 mL
373.42€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13446946
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60108-858
50,000 mg 150 mL
900.93€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Cartridges feature a strong cation exchange sorbent for extraction of charged basic compounds. Typical applications include extraction of:
  • Antibiotics
  • Drug compounds
  • Organic bases
  • Amino acids
  • Catecholamines
  • Herbicides
HyperSep SCX Strong Cation Exchanger Cartridges are ideally suited for the extraction of a wide range of charged basic compounds.
  • Modified benzene ring provides potential for nonpolar interactions
  • Low pKa value
HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep™ solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Specifica
Specifica
Extraction of Charged Basic Compounds
40 to 60 μm
HyperSep SCX
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Solid Phase Extraction Cartridge