Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Vacuum Manifolds, for HyperSep 96-Well Plates
Codice prodotto. 10283543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
96 Well Plates
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10283543 96 Well Plates Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10283543 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60103351
Spedizione stimata: 05-11-2026
Thermo Scientific™ HyperSep™ Vacuum Manifolds are designed for use with HyperSep SPE columns and HyperSep-96 well plates.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Vacuum Manifolds are designed for use with HyperSep SPE columns and HyperSep-96™ well plates.
  • Carry out method development efficiently and without revalidation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) SPE
Da utilizzare con (apparecchiatura) 96 Well Plates
Product Line HyperSep
Tipo Vacuum Manifold