Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Codice prodotto. 10662674 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Dimensione particelle:
2.4 μm
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Formato colonna:
Colonna analitica
Guard Cartridge, 4 Pk.
Precolonna a cartuccia, 4 PK
Preparative Column, Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Formato colonna unitSize
10662674 50 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10670136 50 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
16308586 250 mm 10 mm 5 μm Preparative Column, Standard Pezzo
10079192 50 mm 4.6 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10067244 50 mm 4 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10203423 100 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10488004 100 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10610156 100 mm 4 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10110513 100 mm 4.6 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10389543 125 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
11593041 125 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10097544 125 mm 4 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10217423 125 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10484983 150 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10616185 150 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10403475 150 mm 4 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10283703 150 mm 4.6 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10438964 200 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10503425 250 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10494435 250 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10344413 250 mm 4.6 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10734414 10 mm 3 mm 3 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
10350885 150 mm 4.6 mm 2.4 μm Colonna analitica Pezzo
10340885 150 mm 2.1 mm 2.4 μm Colonna analitica Pezzo
10075964 100 mm 4.6 mm 2.4 μm Colonna analitica Pezzo
10066694 100 mm 2.1 mm 2.4 μm Colonna analitica Pezzo
10279864 50 mm 4.6 mm 2.4 μm Colonna analitica Pezzo
10621416 50 mm 2.1 mm 2.4 μm Colonna analitica Pezzo
10100943 10 mm 4 mm 5 µm Precolonna a cartuccia, 4 PK pezzi 4
10764047 10 mm 3 mm 5 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
10601144 10 mm 2.1 mm 5 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
10424983 10 mm 4 mm 3 µm Precolonna a cartuccia, 4 PK pezzi 4
10455733 10 mm 2.1 mm 3 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
11969098 10 mm 4 mm 2.4 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
11919098 10 mm 2.1 mm 2.4 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
10203183 150 mm 4.6 mm 3 µm Colonna analitica Pezzo
10027314 150 mm 4 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10558025 150 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10099332 150 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10374183 100 mm 4.6 mm 3 µm Colonna analitica Pezzo
10723657 100 mm 4 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10666604 100 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10243703 100 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10563225 50 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10478754 50 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10495163 50 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10511695 30 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10269864 30 mm 4.6 mm 2.4 μm Colonna analitica Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Codice prodotto. 10662674 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 28105052130
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use as a robust, general-purpose column for a wide range of applications in QC/QA labs.
For a robust, general-purpose column to use in a wide range of applications, choose Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Columns. These economical columns feature reduced silanol activity and provide exceptional reliability for QA/QC labs. Built on the renowned Hypersil silica backbone, the base-deactivated silica is one of the most popular packing materials available.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ columns as an alternative.
  • Original Hypersil columns from the manufacturer
  • Base deactivated with minimal residual silanol activity
  • Exceptional reproducibility
  • Economical, general purpose columns
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 130 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Hypersil BDS
Materiale di impaccamento Silice disattivata a base completamente porosa, sferica
Carico di carbonio 11%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa