Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 Reversed Phase HPLC Column, 3 μm, 4.6 mm x 250 mm
Codice prodotto. 11588380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11588380 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11588380 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 25303254630
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 12%; Pore Size: 175 Å; Column Phase: Reversed Phase
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Portata 1.2 mL/min
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 175 Å
Surface Area 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria aQ C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 12%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo Polar
Fase A fase inversa