Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC Column
Achieve exceptional peak shape and resolution for your HPLC and LC/MS applications.
691.56€ - 732.36€
Specifica
Formato colonna Analytical Column
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 11
Dimensione del poro 175 Å
Surface Area 220 m²/g
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11857181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25005-204630
4.6 mm 200 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10398573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25005-124630
4.6 mm 125 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Endcapped, ultrapure, silica-based columns
  • Excellent resolution, efficiency, and sensitivity
  • Accuracy and quality of your analytical data
Specifica
Specifica
Analytical Column
1 to 11
220 m²/g
C18
10%
Yes
5 μm
175 Å
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase