Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 Selectivity HPLC Columns
Codice prodotto. 10121223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Dimensione particelle:
1.9 μm
1.9 µm
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
12 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 4
95 product options available for selection
Product selection table with 95 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Dimensione della confezione
10121223 150 mm 2.1 mm 3 μm Pezzo
10211625 30 mm 1 mm 3 μm Pezzo
10394463 30 mm 2.1 mm 3 μm Pezzo
10508995 30 mm 3 mm 3 μm Pezzo
10764984 30 mm 4.6 mm 3 μm Pezzo
10342595 50 mm 1 mm 3 μm Pezzo
10424413 50 mm 2.1 mm 3 μm Pezzo
10293183 50 mm 3 mm 3 μm Pezzo
10658825 50 mm 4 mm 3 μm Pezzo
10089282 50 mm 4.6 mm 3 μm Pezzo
10281225 100 mm 1 mm 3 μm Pezzo
10632864 100 mm 2.1 mm 3 μm Pezzo
10304923 100 mm 3 mm 3 μm Pezzo
10794546 100 mm 4 mm 3 μm Pezzo
10384323 100 mm 4.6 mm 3 μm Pezzo
10704556 150 mm 1 mm 3 μm Pezzo
10131383 150 mm 3 mm 3 µm Pezzo
10456844 150 mm 4 mm 3 μm Pezzo
10610564 150 mm 4.6 mm 3 µm Pezzo
11528270 10 mm 4 mm 3 μm pezzi 4
11808901 10 mm 2.1 mm 1.9 μm pezzi 3
10464613 20 mm 2.1 mm 1.9 μm Pezzo
10305063 30 mm 1 mm 1.9 μm Pezzo
10049142 30 mm 2.1 mm 1.9 μm Pezzo
10020213 50 mm 1 mm 1.9 μm Pezzo
10474783 50 mm 2.1 mm 1.9 µm Pezzo
10345203 50 mm 3 mm 1.9 μm Pezzo
10169344 50 mm 4.6 mm 1.9 μm Pezzo
10715004 100 mm 1 mm 1.9 μm Pezzo
10734604 100 mm 2.1 mm 1.9 µm Pezzo
10582465 100 mm 3 mm 1.9 μm Pezzo
10630204 150 mm 2.1 mm 1.9 µm Pezzo
10446503 200 mm 2.1 mm 1.9 μm Pezzo
10608705 10 mm 1 mm 3 μm pezzi 4
11518270 10 mm 2.1 mm 3 μm pezzi 4
10481365 10 mm 3 mm 3 μm pezzi 4
10618705 10 mm 1 mm 5 μm pezzi 4
11538270 10 mm 2.1 mm 5 μm pezzi 4
10544085 10 mm 3 mm 5 μm pezzi 4
11548270 10 mm 4 mm 5 μm pezzi 4
10107604 10 mm 10 mm 5 μm pezzi 3
10475163 30 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10668825 30 mm 3 mm 5 μm Pezzo
10008862 30 mm 4.6 mm 5 μm Pezzo
10611334 50 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10191523 50 mm 3 mm 5 μm Pezzo
10611524 50 mm 4.6 mm 5 μm Pezzo
10322725 50 mm 10 mm 5 μm Pezzo
10332485 50 mm 21.2 mm 5 μm Pezzo
10037444 50 mm 30 mm 5 μm Pezzo
10517825 50 mm 50 mm 5 μm Pezzo
10140743 100 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10384723 100 mm 3 mm 5 μm Pezzo
10121033 100 mm 4.6 mm 5 μm Pezzo
10312405 100 mm 10 mm 5 μm Pezzo
10077404 100 mm 21.2 mm 5 μm Pezzo
10793216 100 mm 30 mm 5 μm Pezzo
10087404 100 mm 50 mm 5 μm Pezzo
10131033 150 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10795316 150 mm 3 mm 5 μm Pezzo
10313065 150 mm 4 mm 5 μm Pezzo
10501695 150 mm 4.6 mm 5 µm Pezzo
10281195 150 mm 10 mm 5 μm Pezzo
10437634 150 mm 21.2 mm 5 μm Pezzo
10027174 150 mm 30 mm 5 μm Pezzo
10352975 150 mm 50 mm 5 μm Pezzo
10009102 250 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10352775 250 mm 3 mm 5 μm Pezzo
10506365 250 mm 4 mm 5 μm Pezzo
10543035 250 mm 4.6 mm 5 µm Pezzo
10723996 250 mm 10 mm 5 μm Pezzo
10467634 250 mm 21.2 mm 5 μm Pezzo
10724186 250 mm 30 mm 5 μm Pezzo
10372545 250 mm 50 mm 5 μm Pezzo
15240718 10 mm 10 mm 12 μm pezzi 3
10076344 10 mm 10 mm 12 μm pezzi 3
10578035 50 mm 10 mm 12 μm Pezzo
10078424 50 mm 21.2 mm 12 μm Pezzo
10743426 50 mm 30 mm 12 μm Pezzo
10699775 50 mm 50 mm 12 μm Pezzo
10392785 100 mm 10 mm 12 μm Pezzo
10272055 100 mm 21.2 mm 12 μm Pezzo
10698825 100 mm 30 mm 12 μm Pezzo
10382405 100 mm 50 mm 12 μm Pezzo
10417644 150 mm 10 mm 12 μm Pezzo
10508615 150 mm 21.2 mm 12 μm Pezzo
10008524 150 mm 30 mm 12 μm Pezzo
10639405 150 mm 50 mm 12 μm Pezzo
10609595 250 mm 21.2 mm 12 μm Pezzo
11508690 250 mm 30 mm 12 μm Pezzo
10713046 250 mm 50 mm 12 μm Pezzo
15260718 10 mm 20 mm 12 μm Pezzo
11528360 250 mm 3 mm 3 μm Pezzo
11827041 250 mm 4.6 mm 3 μm Pezzo
12626547 100 mm 4.6 mm 1.9 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 95 options available.
95 options
Codice prodotto. 10121223 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 25003152130
Spedizione stimata: 20-11-2026
Use these endcapped, ultrapure, silica-based columns to generate exceptional peak shape and resolution for HPLC and LC/MS analyses using generic gradients
Achieve exceptional peak shape and resolution for your HPLC and LC/MS applications with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC columns. These endcapped, ultrapure, silica-based columns deliver significant reduction in peak tailing using generic gradients with C18 selectivity. With their excellent resolution, efficiency, and sensitivity, Hypersil GOLD columns give you confidence in the accuracy and quality of your analytical data.
Novel Bonding
  • Proprietary derivatization and endcapping
  • C18 (USP L1) selectivity
pH Stability
  • Robust performance at high pH
  • Excellent column stability at low pH
Flexible Formats
  • Javelin HTS columns for high-throughput screening
  • Semi-preparative columns with 12 μm particles available
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different column chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3, and 5 μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con UHPLC
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Forma particelle Fully Porous
Dimensione particelle 3 μm
pH 1 to 11
Dimensione del poro 175 Å
Quantità Each
Surface Area 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 Selectivity
Product Line Hypersil GOLD
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio 10%
Con tappo Sì
Fase A fase inversa
Materiale Stainless Steel
Tecnica Reversed Phase HPLC