Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 Selectivity HPLC Columns
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 Selectivity HPLC Columns
Codice prodotto. 10734604
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 10734604 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 µm | Pezzo |
| 10211625 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10394463 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10508995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10764984 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10342595 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10424413 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10293183 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10658825 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10089282 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10281225 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10632864 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10304923 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10794546 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10384323 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10704556 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10121223 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10131383 | 150 mm | 3 mm | 3 µm | Pezzo |
| 10456844 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10610564 | 150 mm | 4.6 mm | 3 µm | Pezzo |
| 11528270 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | pezzi 4 |
| 11808901 | 10 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | pezzi 3 |
| 10464613 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10305063 | 30 mm | 1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10049142 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10020213 | 50 mm | 1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10474783 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 µm | Pezzo |
| 10345203 | 50 mm | 3 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10169344 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10715004 | 100 mm | 1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10582465 | 100 mm | 3 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10630204 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 µm | Pezzo |
| 10446503 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Pezzo |
| 10608705 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | pezzi 4 |
| 11518270 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | pezzi 4 |
| 10481365 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | pezzi 4 |
| 10618705 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 11538270 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 10544085 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 11548270 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 10107604 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | pezzi 3 |
| 10475163 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10668825 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10008862 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10611334 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10191523 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10611524 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10322725 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10332485 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10037444 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10517825 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10140743 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10384723 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10121033 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10312405 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10077404 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10793216 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10087404 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10131033 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10795316 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10313065 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10501695 | 150 mm | 4.6 mm | 5 µm | Pezzo |
| 10281195 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10437634 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10027174 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10352975 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10009102 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10352775 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10506365 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10543035 | 250 mm | 4.6 mm | 5 µm | Pezzo |
| 10723996 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10467634 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10724186 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10372545 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Pezzo |
| 15240718 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | pezzi 3 |
| 10076344 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | pezzi 3 |
| 10578035 | 50 mm | 10 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10078424 | 50 mm | 21.2 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10743426 | 50 mm | 30 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10699775 | 50 mm | 50 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10392785 | 100 mm | 10 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10272055 | 100 mm | 21.2 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10698825 | 100 mm | 30 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10382405 | 100 mm | 50 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10417644 | 150 mm | 10 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10508615 | 150 mm | 21.2 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10008524 | 150 mm | 30 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10639405 | 150 mm | 50 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10609595 | 250 mm | 21.2 mm | 12 μm | Pezzo |
| 11508690 | 250 mm | 30 mm | 12 μm | Pezzo |
| 10713046 | 250 mm | 50 mm | 12 μm | Pezzo |
| 15260718 | 10 mm | 20 mm | 12 μm | Pezzo |
| 11528360 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 11827041 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 12626547 | 100 mm | 4.6 mm | 1.9 μm | Pezzo |
Usa il codice promozionale 27993
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27993" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Achieve exceptional peak shape and resolution for your HPLC and LC/MS applications with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC columns. These endcapped, ultrapure, silica-based columns deliver significant reduction in peak tailing using generic gradients with C18 selectivity. With their excellent resolution, efficiency, and sensitivity, Hypersil GOLD columns give you confidence in the accuracy and quality of your analytical data.
Novel Bonding
- Proprietary derivatization and endcapping
- C18 (USP L1) selectivity
pH Stability
- Robust performance at high pH
- Excellent column stability at low pH
Flexible Formats
- Javelin HTS columns for high-throughput screening
- Semi-preparative columns with 12 μm particles available
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different column chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3, and 5 μm particle sizes for all your separation needs
Specifications
Specifications
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Da utilizzare con | UHPLC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 1250 bar |
| Forma particelle | Fully Porous |
| Dimensione particelle | 1.9 µm |
| pH | Da 1 a 11 |
| Dimensione del poro | 175 Å |
| Quantità | Each |
| Surface Area | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | Selettività C18 |
| Product Line | Hypersil GOLD |
| Materiale di impaccamento | diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico |
| Carico di carbonio | 0.11 |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tecnica | UHPLC, HPLC |
| Show More Show Less |