Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX HPLC Columns
Analyze smaller organic molecules, including nucleotides and organic acids, quickly and efficiently with Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD SAX LC Columns.
365.16€ - 1141.47€
Specifica
pH | 2 to 8 |
---|---|
Dimensione del poro | 175 Å |
Surface Area | 220 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L14 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10477414
|
Thermo Scientific™
26305-104630 |
5 μm | 4.6 mm | 100 mm |
779.30€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10629755
|
Thermo Scientific™
26305-154630 |
5 μm | 4.6 mm | 150 mm |
785.95€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10703786
|
Thermo Scientific™
26305-254630 |
5 μm | 4.6 mm | 250 mm |
828.08€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10392475
|
Thermo Scientific™
26303-154630 |
3 μm | 4.6 mm | 150 mm |
862.44€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10362645
|
Thermo Scientific™
26303-052130 |
3 μm | 2.1 mm | 50 mm |
825.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10754257
|
Thermo Scientific™
26302-152130 |
1.9 μm | 2.1 mm | 150 mm |
1141.47€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10259514
|
Thermo Scientific™
26302-102130 |
1.9 μm | 2.1 mm | 100 mm |
971.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10555255
|
Thermo Scientific™
26302-052130 |
1.9 μm | 2.1 mm | 50 mm |
1016.53€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10006844
|
Thermo Scientific™
26305-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
422.68€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 08-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10703697
|
Thermo Scientific™
26305-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
443.02€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10540126
|
Thermo Scientific™
26303-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10231275
|
Thermo Scientific™
26303-152130 |
3 μm | 2.1 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10569155
|
Thermo Scientific™
26303-104630 |
3 μm | 4.6 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10487414
|
Thermo Scientific™
26303-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10609025
|
Thermo Scientific™
26303-102130 |
3 μm | 2.1 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10352525
|
Thermo Scientific™
26305-102130 |
5 μm | 2.1 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10149084
|
Thermo Scientific™
26305-252130 |
5 μm | 2.1 mm | 250 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10417624
|
Thermo Scientific™
26305-253030 |
5 μm | 3 mm | 250 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10333065
|
Thermo Scientific™
26305-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10417454
|
Thermo Scientific™
26305-052130 |
5 μm | 2.1 mm | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10598195
|
Thermo Scientific™
26305-152130 |
5 μm | 2.1 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10702337
|
Thermo Scientific™
26305-012101 |
5 μm | 2.1 mm | 10 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10609685
|
Thermo Scientific™
26303-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10620056
|
Thermo Scientific™
26303-012101 |
3 μm | 2.1 mm | 10 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Analyze smaller organic molecules, including nucleotides and organic acids, quickly and efficiently with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX LC Columns. These quaternary amine strong anion-exchange columns are highly stable for aqueous and low pH mobile phases. Based on high purity silica bonded with an ion-exchange ligand, Hypersil GOLD SAX LC Columns provide outstanding peak shape and sensitivity.
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Specifica
2 to 8 | |
220 m²/g | |
L14 | |
2.5% | |
Ion Exchange |
175 Å | |
60°C | |
Quaternary Amine | |
Ion Exchange |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.