Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica HPLC Columns
Codice prodotto. 10360835 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.9 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Dimensione della confezione
10360835 250 mm 4.6 mm 5 μm Pezzo
10311535 50 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10279644 50 mm 4.6 mm 5 μm Pezzo
10311125 100 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10167474 150 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10437534 150 mm 4.6 mm 5 μm Pezzo
10556955 250 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10774077 250 mm 4 mm 5 μm Pezzo
10498674 200 mm 2.1 mm 1.9 μm Pezzo
10341165 150 mm 2.1 mm 1.9 μm Pezzo
10065884 100 mm 2.1 mm 1.9 μm Pezzo
10722157 50 mm 2.1 mm 1.9 μm Pezzo
10157894 150 mm 4.6 mm 3 μm Pezzo
10127624 150 mm 3 mm 3 μm Pezzo
10764447 150 mm 2.1 mm 3 μm Pezzo
10331545 100 mm 4.6 mm 3 μm Pezzo
10066264 100 mm 2.1 mm 3 μm Pezzo
10076744 30 mm 4.6 mm 3 μm Pezzo
10524125 30 mm 2.1 mm 3 μm Pezzo
10289124 10 mm 4 mm 3 μm pezzi 4
10629865 10 mm 3 mm 3 μm pezzi 4
10371105 10 mm 2.1 mm 3 μm pezzi 4
10648905 10 mm 4 mm 5 μm pezzi 4
10555425 10 mm 2.1 mm 5 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 10360835 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 25105254630
Spedizione stimata: 03-12-2026
Efficiently separate nonpolar and moderately polar organic compounds by normal phase chromatography using Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Columns.
Achieve outstanding peak shape and sensitivity with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Columns. The unbonded, highly pure, base-deactivated silica media efficiently separates nonpolar and moderately polar organic compounds by normal phase chromatography. Available 1.9μm particle size columns can improve the speed and efficiency of your applications.
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
  • Twelve different chemistries are available
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Forma particelle Fully Porous
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 175 Å
Quantità Each
Surface Area 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase stazionaria Silica
Product Line Hypersil GOLD
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Con tappo No
Fase Normal Phase and HILIC