Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC Columns
Obtain exceptional peak shape and high resolution for fast UHPLC high-pressure, high-throughput applications using generic gradients on Vanquish UHPLC and LC/MS systems.
1233.38€ - 1368.99€
Specifica
Formato colonna Analytical Column
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con LC/MS
Dimensione particelle 1.9 μm
pH 1 to 11
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15682747
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25002-152130-V
1.9 μm 2.1 mm 150 mm
1368.99€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15672747
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25002-102130-V
1.9 μm 2.1 mm 100 mm
1233.38€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15662747
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25002-052130-V
1.9 μm 2.1 mm 50 mm
1245.22€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Achieve even greater power of separation, speed, and throughput using Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC columns. These reversed-phase columns were developed in conjunction with the Vanquish UHPLC system to take advantage of the system's extended pressure capabilities and robustness. The result is a new level of separation, speed and throughput that solve analytical challenges of analyzing complex matrices using liquid chromatography (LC) and LC-MS.
Delivering Powerful Separations
The expanded range of Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH, and Hypersil GOLD VANQUISH UHPLC columns offer a wider range of selectivity and format options to satisfy different UHPLC application requirements. They deliver:
  • Better Separations: high efficiency enables separation of very complex mixture
  • More Results: High efficiency at high flow rates
  • Easier Interactions: Seamless workflow solution, for simple and easy separations
  • Wider Capabilities: Wide range of column selectivities and formats
Specifica
Specifica
Analytical Column
LC/MS
1 to 11
220 m²/g
L1
Hypersil GOLD
11%
Yes
Bio-LC
2.1 mm
1.9 μm
175 Å
60°C
C18 Selectivity
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase