Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC Column, 5μm
Codice prodotto. 11597461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
200 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11597461 200 mm 4.6 mm Pezzo
11587461 200 mm 2.1 mm Pezzo
10334423 100 mm 2.1 mm Pezzo
11309081 125 mm 4.6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11597461 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 30205204630
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Reliably analyze moderately hydrophobic analytes such as small peptides and proteins, pharmaceuticals, steroids and environmental samples.
  • Reliable, less retentive phase
  • Long column lifetimes, even under basic conditions
  • Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
  • Affordable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 6.5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo No
Fase A fase inversa