Learn More
Thermo Scientific™ Colonne C18 Hypersil™ ODS
Código de producto. 10611134 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
10 μm
Formato colonna:
Colonna analitica
Guard Cartridge, 4 Pk.
Precolonna a cartuccia, 4 PK
Preparative Column
Preparative Column, Standard
Tamaño de la unidad:
Pezzo
pezzi 4
54 product options available for selection
Product selection table with 54 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Formato colonna Tamaño de la unidad
10611134 100 mm 4.6 mm 3 µm Colonna analitica Pezzo
10009432 50 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
11547441 30 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10678825 50 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
11557441 60 mm 4 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
16318586 250 mm 10 mm 5 μm Preparative Column, Standard Pezzo
10288034 60 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10728063 50 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
16328586 250 mm 20 mm 5 μm Preparative Column, Standard Pezzo
10434593 100 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10159014 100 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10381795 100 mm 4 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
11517451 75 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10243313 100 mm 4.6 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10189274 125 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
11543181 250 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10689965 125 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
11553181 250 mm 10 mm 5 μm Preparative Column Pezzo
10572275 125 mm 4 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10783805 125 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10263553 150 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10763616 150 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10429344 150 mm 4 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10019192 150 mm 4.6 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
11597451 150 mm 4 mm 10 μm Colonna analitica Pezzo
10527494 200 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10498944 200 mm 4 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10456854 200 mm 4.6 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10140693 250 mm 2.1 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10097384 250 mm 3 mm 5 μm Colonna analitica Pezzo
10640584 250 mm 4 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10099282 250 mm 4.6 mm 5 µm Colonna analitica Pezzo
10650246 10 mm 3 mm 5 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
10581295 10 mm 4 mm 3 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
10016024 10 mm 3 mm 3 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
10551105 10 mm 2.1 mm 3 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
10414593 10 mm 4 mm 5 µm Precolonna a cartuccia, 4 PK pezzi 4
10543795 10 mm 2.1 mm 5 μm Guard Cartridge, 4 Pk. pezzi 4
10723995 250 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10017904 250 mm 4 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10488014 250 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10649565 250 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10404593 150 mm 4.6 mm 3 µm Colonna analitica Pezzo
10202065 150 mm 4 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10689205 150 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10160593 150 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10418613 125 mm 4.6 mm 3 µm Colonna analitica Pezzo
10668334 125 mm 4 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10767655 100 mm 4 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10126383 100 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10582445 100 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10610944 50 mm 4.6 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10477824 50 mm 3 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
10364223 50 mm 2.1 mm 3 μm Colonna analitica Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 54 options available.
54 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10611134 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30103104630
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Ver todas las promociones
Spedizione stimata: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le colonne HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Le colonne HPLC C18 Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Le fasi stazionarie Hypersil sono riconosciute come standard industriale in HPLC. Dimostratesi un efficace strumento analitico, le classiche fasi Hypersil sono consolidate e vengono considerate un riferimento in molti metodi HPLC in tutto il mondo. Prodotte nel rispetto delle linee guida sulla qualità ISO 9001-2000.
Per separazioni più impegnative che richiedano migliori prestazioni cromatografiche, si consiglia come alternativa l'impiego delle colonne Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
An excellent C18 phase for a broad range of applications.
  • High efficency
  • Proven reproducibility
  • Exceptionally reliable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 400 bar
Dimensione particelle 3 µm
pH Da 2 a 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Hypersil Classical
Materiale di impaccamento Silice tipo A sferica, completamente porosa
Carico di carbonio 0.1
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo Sì
Fase A fase inversa
Materiale Stainless Steel
Tecnica Reversed Phase HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.