Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl (Ph) Reversed Phase HPLC Column, 3 μm, 3 mm x 150 mm
Codice prodotto. 10332925 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10332925 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10332925 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 30903153030
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 5%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase
  • For the separation of certain aromatic compounds and moderately polar compounds
  • Retention characteristics similar to Hypersil MOS
  • Alternative selectivity to C8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase stazionaria Phenyl (Ph)
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Type A Silica
Carico di carbonio 5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo No
Fase A fase inversa