Learn More
- Home
- Products
- First Aid and Medical
- Patient Care Products
- Medical Syringes
- Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles
Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles
Codice prodotto. 15361537
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Colore:
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Ivory
Maroon
Orange
Pink
Purple
Yellow
Stile del punto dell'ago:
11° Regular
11° Triple Bevel
17° Short
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Calibro dell'ago | Colore | Stile del punto dell'ago | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15361537 | 20 G | Yellow | 11° Triple Bevel | 38 mm | pezzi 100 |
| 15351557 | 18 G | Pink | 17° Short | 38 mm | pezzi 100 |
| 15331537 | 19 G | Ivory | 11° Regular | 25 mm | pezzi 100 |
| 15341537 | 19 G | Ivory | 11° Regular | 38 mm | pezzi 100 |
| 15361557 | 19 G | Ivory | 17° Short | 38 mm | pezzi 100 |
| 15371537 | 21 G | Green | 11° Regular | 16 mm | pezzi 100 |
| 15438652 | 21 G | Green | 11° Regular | 50 mm | pezzi 100 |
| 15301547 | 22 G | Black | 11° Regular | 32 mm | pezzi 100 |
| 15331547 | 23 G | Blue | 11° Regular | 16 mm | pezzi 100 |
| 15351547 | 23 G | Blue | 11° Regular | 32 mm | pezzi 100 |
| 15361547 | 24 G | Purple | 11° Regular | 25 mm | pezzi 100 |
| 15391547 | 25 G | Orange | 11° Regular | 25 mm | pezzi 100 |
| 15331557 | 27 G | Gray | 11° Regular | 16 mm | pezzi 100 |
| 15391557 | 30 G | Yellow | 11° Regular | 13 mm | pezzi 100 |
| 15311557 | 26 G | Brown | 11° Regular | 23 mm | pezzi 100 |
| 15301557 | 26 G | Maroon | 11° Triple Bevel | 13 mm | pezzi 100 |
| 15371547 | 25 G | Orange | 11° Triple Bevel | 16 mm | pezzi 100 |
| 15321547 | 22 G | Black | 11° Triple Bevel | 38 mm | pezzi 100 |
| 15341547 | 23 G | Blue | 11° Triple Bevel | 25 mm | pezzi 100 |
| 15341557 | 27 G | Gray | 11° Triple Bevel | 19 mm | pezzi 100 |
| 15391537 | 21 G | Green | 11° Triple Bevel | 38 mm | pezzi 100 |
| 15381537 | 21 G | Green | 11° Regular | 25 mm | pezzi 100 |
| 15351537 | 20 G | Yellow | 11° Regular | 25 mm | pezzi 100 |
| 15321537 | 18 G | Pink | 11° Regular | 38 mm | pezzi 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15361537
Fornitore
Terumo™
N. del fornitore
8AN2038R1
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Constructed from polypropylene, stainless steel, epoxy resin and dimethyl silicone oil
- All needles are supplied sterile wrapped in individual, tamper proof peel pouches
- Simple color coded system allows easy identification of required sizes
- Use with a wide range of Sterile Syringes
- Needles are sterilized with ethylene oxide to a Sterility Assurance Level of at least 10-6 Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
- CE marked and latex free
- Supplied in boxes of 100 needles
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Colore | Yellow |
| Calibro dell'ago | 20 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.9 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38 mm |
| Product Type | Sterile Hypodermic Needle for Single-Use |
| Stile del punto dell'ago | 11° Triple Bevel |
| Sterilità | Sterile |