Learn More
Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles
Codice prodotto. 15391547
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Colore:
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Ivory
Maroon
Orange
Pink
Purple
Yellow
Stile del punto dell'ago:
11° Regular
11° Triple Bevel
17° Short
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Colore Stile del punto dell'ago Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15391547 25 G Orange 11° Regular 25 mm pezzi 100
15351557 18 G Pink 17° Short 38 mm pezzi 100
15331537 19 G Ivory 11° Regular 25 mm pezzi 100
15341537 19 G Ivory 11° Regular 38 mm pezzi 100
15361557 19 G Ivory 17° Short 38 mm pezzi 100
15371537 21 G Green 11° Regular 16 mm pezzi 100
15438652 21 G Green 11° Regular 50 mm pezzi 100
15301547 22 G Black 11° Regular 32 mm pezzi 100
15331547 23 G Blue 11° Regular 16 mm pezzi 100
15351547 23 G Blue 11° Regular 32 mm pezzi 100
15361547 24 G Purple 11° Regular 25 mm pezzi 100
15331557 27 G Gray 11° Regular 16 mm pezzi 100
15391557 30 G Yellow 11° Regular 13 mm pezzi 100
15311557 26 G Brown 11° Regular 23 mm pezzi 100
15301557 26 G Maroon 11° Triple Bevel 13 mm pezzi 100
15371547 25 G Orange 11° Triple Bevel 16 mm pezzi 100
15361537 20 G Yellow 11° Triple Bevel 38 mm pezzi 100
15321547 22 G Black 11° Triple Bevel 38 mm pezzi 100
15341547 23 G Blue 11° Triple Bevel 25 mm pezzi 100
15341557 27 G Gray 11° Triple Bevel 19 mm pezzi 100
15391537 21 G Green 11° Triple Bevel 38 mm pezzi 100
15381537 21 G Green 11° Regular 25 mm pezzi 100
15351537 20 G Yellow 11° Regular 25 mm pezzi 100
15321537 18 G Pink 11° Regular 38 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 15391547 Fornitore Terumo™ N. del fornitore 8AN2525R1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Make procedures as painless as possible with extremely sharp and reliable stainless steel needles. Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles feature a unique, latex-free double bevel design for maximum comfort.
  • Constructed from polypropylene, stainless steel, epoxy resin and dimethyl silicone oil
  • All needles are supplied sterile wrapped in individual, tamper proof peel pouches
  • Simple color coded system allows easy identification of required sizes
  • Use with a wide range of Sterile Syringes
  • Needles are sterilized with ethylene oxide to a Sterility Assurance Level of at least 10-6 Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
  • CE marked and latex free
  • Supplied in boxes of 100 needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
Materiale Dimethyl Silicone Oil, Epoxy Resin, Polypropylene, Stainless Steel
Colore Orange
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.5 mm
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Product Type Sterile Hypodermic Needle for Single-Use
Monouso Single-use
Quantità Box of 100
Stile del punto dell'ago 11° Regular
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sterile Syringes