Learn More
- Home
- Products
- First Aid and Medical
- Patient Care Products
- Medical Syringes
- Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles
Terumo™ Agani™ Single-use Sterile Hypodermic Needles
Codice prodotto. 15438652
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Colore:
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Ivory
Maroon
Orange
Pink
Purple
Yellow
Stile del punto dell'ago:
11° Regular
11° Triple Bevel
17° Short
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Unit Size:
pezzi 100
24 product options available for selection
| Product Code. | Calibro dell'ago | Colore | Stile del punto dell'ago | Lunghezza (sistema metrico) | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 15438652 | 21 G | Green | 11° Regular | 50 mm | pezzi 100 |
| 15351557 | 18 G | Pink | 17° Short | 38 mm | pezzi 100 |
| 15331537 | 19 G | Ivory | 11° Regular | 25 mm | pezzi 100 |
| 15341537 | 19 G | Ivory | 11° Regular | 38 mm | pezzi 100 |
| 15361557 | 19 G | Ivory | 17° Short | 38 mm | pezzi 100 |
| 15371537 | 21 G | Green | 11° Regular | 16 mm | pezzi 100 |
| 15301547 | 22 G | Black | 11° Regular | 32 mm | pezzi 100 |
| 15331547 | 23 G | Blue | 11° Regular | 16 mm | pezzi 100 |
| 15351547 | 23 G | Blue | 11° Regular | 32 mm | pezzi 100 |
| 15361547 | 24 G | Purple | 11° Regular | 25 mm | pezzi 100 |
| 15391547 | 25 G | Orange | 11° Regular | 25 mm | pezzi 100 |
| 15331557 | 27 G | Gray | 11° Regular | 16 mm | pezzi 100 |
| 15391557 | 30 G | Yellow | 11° Regular | 13 mm | pezzi 100 |
| 15311557 | 26 G | Brown | 11° Regular | 23 mm | pezzi 100 |
| 15301557 | 26 G | Maroon | 11° Triple Bevel | 13 mm | pezzi 100 |
| 15371547 | 25 G | Orange | 11° Triple Bevel | 16 mm | pezzi 100 |
| 15361537 | 20 G | Yellow | 11° Triple Bevel | 38 mm | pezzi 100 |
| 15321547 | 22 G | Black | 11° Triple Bevel | 38 mm | pezzi 100 |
| 15341547 | 23 G | Blue | 11° Triple Bevel | 25 mm | pezzi 100 |
| 15341557 | 27 G | Gray | 11° Triple Bevel | 19 mm | pezzi 100 |
| 15391537 | 21 G | Green | 11° Triple Bevel | 38 mm | pezzi 100 |
| 15381537 | 21 G | Green | 11° Regular | 25 mm | pezzi 100 |
| 15351537 | 20 G | Yellow | 11° Regular | 25 mm | pezzi 100 |
| 15321537 | 18 G | Pink | 11° Regular | 38 mm | pezzi 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15438652
Supplier
Terumo™
Supplier No.
8AN2150R1
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Constructed from polypropylene, stainless steel, epoxy resin and dimethyl silicone oil
- All needles are supplied sterile wrapped in individual, tamper proof peel pouches
- Simple color coded system allows easy identification of required sizes
- Use with a wide range of Sterile Syringes
- Needles are sterilized with ethylene oxide to a Sterility Assurance Level of at least 10-6 Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
- CE marked and latex free
- Supplied in boxes of 100 needles
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC |
| Materiale | Dimethyl Silicone Oil, Epoxy Resin, Polypropylene, Stainless Steel |
| Colore | Green |
| Calibro dell'ago | 21 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.8 mm |
| Senza lattice | Yes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Sterile Hypodermic Needle for Single-Use |
| Monouso | Single-use |
| Quantità | Box of 100 |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
| Stile del punto dell'ago | 11° Regular |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sterile Syringes |
| Sterilità | Sterile |
| Show More Show Less |