Learn More
Hypophosphorous Acid, 50%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10336330 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10336330 500 mL Flacone in plastica HDPE 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10336330 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/2650/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
500mL, HDPE plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 1
Colore Colorless
CAS 6303-21-5
Punto di fusione -25°C
Punti di ebollizione 108°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 30 hPa at 20°C
Quantità 500 mL
Formula molecolare H3O2P
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD02183592
Sinonimo hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
InChI Key ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[PH2]=O
IUPAC Name phosphenous acid
Molecular Weight (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Peso formulazione 66g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.