Learn More
Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in wate
Codice prodotto. 10761974 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10761974 5 L 5L
10680839 500 mL 500mL
10274252 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10761974 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00€
    713.00€ / 5L
    Risparmia 62.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6303-21-5 | H3O2P | 66.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6303-21-5
Formula molecolare H3O2P
Molecular Weight (g/mol) 66.00
Numero MDL MFCD02183592
InChI Key ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name phosphinic acid
SMILES O[PH2]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hypophosphorous acid
Punto di fusione -25.0°C
Punti di ebollizione 108.0°C (1013.0 hPa)
Densità 1.2700 g/mL
Imballaggio Plastic drum
Gravità specifica 1.2700
Quantità 5 L
Indice di Merck 15, 4907
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: miscible with ethanol, immiscible with hydrocarbons and halogenated, hydrocarbons
Peso formulazione 66.00
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.