Learn More
Hypophosphorous Acid Solution, Honeywell
Codice prodotto. 15621970 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15621970 100 mL 100mL
15661970 500 mL 500mL
15631970 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15621970 Fornitore Honeywell Fluka N. del fornitore 214906100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 6303-21-5
Formula molecolare H3O2P
Molecular Weight (g/mol) 66.00
Numero MDL MFCD02183592
InChI Key ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
IUPAC Name phosphinic acid
SMILES O[PH2]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hypophosphorous Acid Solution
Concentrazione 50wt. % in H2O
Densità 1.206g/mL at 25°C
Pressione del vapore 17mmHg (20°C)
Quantità 100 mL
Formula lineare H3PO2
Numero UN 3264
Peso formulazione 66g/mol
Percent Purity 50% (wt. in H2O)